Learn More
Carbadox, TRC
Código de producto. 30007207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007207 5 g 5 g
30040566 100 mg 100 miligramos
30007647 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1758255G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6804-07-5
Fórmula molecular C11 H10 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 262.22
Sinónimo Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
Nombre IUPAC metilo N-[(E)-(1,4-dioxidoquinoxalina-1,4-diio-2-il)metilideneamino]carbamato
SMILES COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbadox
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0702
Porcentaje de pureza >95%