Learn More
Carbadox (grado técnico), TRC
Código de producto. 30368454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368454 1 g 1 g
30352967 100 mg -
30353288 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2758251G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6804-07-5
Fórmula molecular C11 H10 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 262.22
Sinónimo Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
Nombre IUPAC metilo N-[(E)-(1,4-dioxidoquinoxalina-1,4-diio-2-il)metilideneamino]carbamato
SMILES COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbadox
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0702