Learn More
Carbadox, MedChemExpress
Código de producto. 16458736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1340
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbadox
Forma física Solid
CAS 6804-07-5
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 3.57 mg/mL (13.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C(/C=N/NC(OC)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 262.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.22
Porcentaje de pureza 98.0%