Learn More
Carbadox-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbadox-d3 |
| CAS | 1185240-06-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11H7D3N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6-/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(Z)-(1,4-dióxidoquinoxalina-1,4-diio-2-il)metilideneamino]carbamato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 265.24 |
| Porcentaje de pureza | >95 |