Learn More
Carbadox, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El carbadox se ha utilizado para suprimir la producción de aldosterona, para estudiar la propagación de cepas de Escherichia coli (STEC) productoras de toxina Shiga y para comparar diferentes actividades antimicrobianas. El carbadox es un antibiótico de quinoxalina-di-N-óxido que generalmente se utiliza en la alimentación de cerdos para prevenir la disentería y mejorar la eficiencia de la alimentación. Inhibe las bacterias por intercalación e inducción de mutaciones en el genoma bacteriano.
Solubilidad
Soluble en 1N NaOH (50 mg/ml) y agua (parcialmente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Carbadox |
| Punto de fusión | 239°C to 240°C |
| Color | Amarillo |
| Temperatura de inflamación | 18°C (64°F) |
| Fórmula molecular | C11H10N4O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1325 |
| Índice Merck | 14,1780 |
| Sinónimo | carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate |
| Información de solubilidad | Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly). |
| Show More |