Learn More
Carbadox, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463079 25 g 25 g
15473079 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60284.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6804-07-5 | C13H10BrNO | 276.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El carbadox se ha utilizado para suprimir la producción de aldosterona, para estudiar la propagación de cepas de Escherichia coli (STEC) productoras de toxina Shiga y para comparar diferentes actividades antimicrobianas. El carbadox es un antibiótico de quinoxalina-di-N-óxido que generalmente se utiliza en la alimentación de cerdos para prevenir la disentería y mejorar la eficiencia de la alimentación. Inhibe las bacterias por intercalación e inducción de mutaciones en el genoma bacteriano.
Solubilidad
Soluble en 1N NaOH (50 mg/ml) y agua (parcialmente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6804-07-5
Número MDL MFCD00057293
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbadox
Punto de fusión 239°C to 240°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Fórmula molecular C13H10BrNO
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Índice Merck 14,1780
Sinónimo 4-bromobenzanilide, n-phenyl 4-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo-n-phenyl, 4-bromo-n-phenyl-benzamide, 4-bromo-n-phenyl-menzamide, maybridge1_004278, n1-phenyl-4-bromobenzamide, 4-bromophenyl-n-benzamide
Información de solubilidad Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
Clave InChI QVTGXXQAVWWJRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-N-fenilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 276.13
PubChem CID 690966
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido