Learn More
Carbacyclin, MedChemExpress
Código de producto. 16491169
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16491169 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16491169 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112322
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Carbacyclin is a PGI2 analogue, acts as a prostacyclin (PGI2) receptor agonist and vasodilator, and potently inhibits platelet aggregation.
Carbacyclin is a PGI2 analogue, acts as a prostacyclin (PGI2) receptor agonist and vasodilator, and potently inhibits platelet aggregation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbacyclin
Forma física Solid
CAS 69552-46-1
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H34O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Carbaprostacyclin Carba-PGI2
SMILES O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)CCCCC)[C@@]2([H])C\1
Peso molecular (g/mol) 350.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.49
Porcentaje de pureza 99.0%