Learn More
(±)-Carazolol-d7, TRC
Código de producto. 30134276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134276 25 mg 25 miligramos
17918529 2.5 mg 2.50 miligramo
17959399 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30134276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17580725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173021-02-7
Fórmula molecular C18 2H7 H15 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 305.42
Sinónimo 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)propan-2-ol, Carazolol D7, Carazolol-D7 (N-isopropyl-D7), (±)-Carazolol-d7 (iso-propyl-d7), (±)-Carazolol-d7, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-2-propanol
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)propano-2-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carazolol D7
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.2121