Learn More
Carazolol-d6, sal de hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carazolol-d6 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1184973-07-6 |
| Fórmula molecular | C18H17D6ClN2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol-d6 Hydrochloride, NSC 305336-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2O2.ClH/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16;/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | OC(CNC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2.Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ilamino)propan-2-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 340.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1825 |