Learn More
Carazolol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325780 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325780 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10968000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carazolol
CAS 57775-29-8
Nombres de analitos o componentes Carazolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, (R,S)-Carazolol, (±)-Carazolol, BM 51052, Carazolol, Conducton, DL-Carazolol, Racemic Carazolol, Suacron, Suacron Praemix
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 298.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1681 g/mol