Learn More
Clorhidrato de caramifeno, LoGiCal
Código de producto. 30463408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463408 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463408 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1585.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caramiphen Hydrochloride
CAS 125-85-9
Nombres de analitos o componentes Caramiphen Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H27 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Caramiphen Hydrochloride, Caramiphen hydrochloride (6CI), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (8CI,9CI), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate hydrochloride, Caramiphene hydrochloride, Caramiphenium chloride, Diethylaminoethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, G 2747, Panparnit, Parpanit, Pentaphene hydrochloride, Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. B (EP), Pentoxyverine Imp. B (EP), Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity B as Hydrochloride, Pentoxyverine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO2.ClH/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16;/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-fenilciclopentano-1-carboxilato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 325.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1809 g/mol