Learn More
Carabron, TRC
Código de producto. 30361767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361767 2.5 mg 2.50 miligramo
30359943 5 mg 5 miligramos
30359210 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1775552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1748-81-8
Fórmula molecular C15 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 248.317
Sinónimo (3aR,4aS,5S,5aR,6aR)-Octahydro-5a-methyl-3-methylene-5-(3-oxobutyl)-2H-cyclopropa[f]benzofuran-2-one, Carabrone, Caropesia Lactone
Nombre IUPAC (3aR,4aS,5S,5aR,6aR)-5a-metil-3-metilideno-5-(3-oxobutilo)-3a,4,4a,5,6,6a-hexahidrociclopropa[f][1]benzofurano-2-one
SMILES CC(=O)CC[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](C[C@]12C)OC(=O)C3=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carabron
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-8(16)4-5-11-12-6-10-9(2)14(17)18-13(10)7-15(11,12)3/h10-13H,2,4-7H2,1,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.141