Learn More
Capzimin, MedChemExpress
Código de producto. 16484378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484378 10 mg 10 miligramos
16473056 25 mg 25 miligramos
16427107 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110404
MedChemExpress Capzimin is a potent and moderately specific proteasome isopeptidase Rpn11 inhibitor.
Capzimin is a potent and moderately specific proteasome isopeptidase Rpn11 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capzimin
CAS 2084868-04-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H24N6O2S4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55.67 mg/mL (88.53 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC(SSC3=C4N=CC(C(NCCC5=NC=CS5)=O)=CC4=CC=C3)=C2N=C1)NCCC6=NC=CS6
Peso molecular (g/mol) 628.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.81
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease