Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP RoboColumn™ Columnas preempaquetadas
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
CaptureSelect RoboColumn™ Son pequeñas columnas de cromatografía que se utilizan para separaciones cromatográficas totalmente automatizadas y paralelas en estaciones de trabajo robóticas de manipulación de líquidos.
El CaptureSelect Matriz de afinidad LambdaXP en este RoboColumn reconoce el dominio constante de la cadena ligera lambda humana, lo que permite la purificación de todos los isotipos de IgG, incluidos IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, directamente a partir de materiales fuente complejos en un proceso de purificación sólido y eficiente con una pureza excelente obtenida en un solo paso.
Las características de la matriz de afinidad LambdaXP incluyen:
- Elución eficiente de fragmentos Fab e inmunoglobulinas que contienen una cadena ligera lambda; sin unión cruzada a la región Fc o cadenas ligeras kappa
- Purificación en un solo paso a partir de material crudo con alta pureza y rendimiento.
- Específico para el ser humano
- No derivado de animales
Libre de componentes animales
CaptureSelect Los productos contienen ligandos de afinidad basados en fragmentos de anticuerpos de dominio único recombinantes (VHH) creados mediante una tecnología patentada. El ligando de afinidad VHH es un fragmento de 12 a 15 kDa que comprende las tres regiones determinantes de complementariedad (CDR) que forman el dominio de unión al antígeno, producido eficientemente en la levadura Saccharomyces cerevisiae mediante un proceso de producción libre de cualquier componente animal (Animal Origin-Free).
Características
- Tamaño de columna: 200 μL, 1 tira, 8 columnas (8 filas)
- Dimensión de la columna: 5 mm de diámetro, 10 mm de altura del lecho
- Matriz: a base de agarosa, activada con epóxido
- Tamaño medio de partícula: 65 ±10 μm
- Ligando:CaptureSelect Ligando de afinidad LambdaXP
- Acoplamiento de ligando: acoplamiento de epóxido
- Capacidad de encuadernación: >30 g de resina IgG/L según el caudal, la altura de la columna y el tiempo de contacto
- Condiciones de elución: acetato de sodio 25 mM, pH 3,5
- Tampón de formulación: etanol al 20 % (v/v)
- Presión de funcionamiento: 2 bar (máximo)
- Caudal: 16 150 –cm/h
RoboColumn es una marca registrada de Repligen.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión máxima | 2 bares, 0,2 MPa |
| Tamaño de poro | Not Applicable |
| Longitud (métrico) | 3 cm |
| Cantidad | 600 μL |
| Tamaño de partículas | 65 ±10 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Robotic Fluid Handlers |
| Tipo | Columna |
| Diámetro interior (métrico) | 0.5 cm |
| Contenido y almacenamiento | Store at 2°C to 8°C. Protect from light. Do not freeze. |
| Línea de productos | CaptureSelect |
| Mostrar más |