Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP GoPure™ Columna
Código de producto. 31722928 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31722928 1 mL 1 ml
31722804 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31722928 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6943752001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CaptureSelect LambdaXP GoPure Las columnas son columnas listas para usar diseñadas para la purificación rápida y sencilla de anticuerpos monoclonales lambda en sistemas de cromatografía estándar con alta pureza y rendimiento en un solo paso.
La columna preenvasada contiene CaptureSelect Matriz de afinidad LambdaXP, que permite la purificación de inmunoglobulinas lambda humanas (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE) y fragmentos Fab directamente a partir de materiales fuente complejos.
Las características de esta matriz de afinidad incluyen:
  • Enfoque de plataforma para la purificación de inmunoglobulinas y sus fragmentos Fab con una cadena ligera Lambda
  • Cobertura completa para todas las subclases de Lambda humanas
  • Purificación en un solo paso a partir de material crudo con alta pureza y rendimiento.
  • Sin unión cruzada a la región Fc o cadenas ligeras kappa
  • Excelente estabilidad de pH a –50-80 mM de NaOH para exposición limitada
  • Específico para anticuerpos humanos; funciona en presencia de suero (bovino/caballo)
  • No derivado de animales
Libre de componentes animales
CaptureSelect Los productos contienen ligandos de afinidad basados en fragmentos de anticuerpos de dominio único recombinantes (VHH) creados mediante una tecnología patentada. El ligando de afinidad VHH es un fragmento de 12 a 15 kDa que comprende las tres regiones determinantes de complementariedad (CDR) que forman el dominio de unión al antígeno, producido eficientemente en la levadura Saccharomyces cerevisiae mediante un proceso de producción libre de cualquier componente animal (Animal Origin-Free).
Características principales
Matriz: a base de agarosa, activada con epóxido
Tamaño medio de partícula: 65 ±10 μm
Ligando:CaptureSelect Ligando de afinidad LambdaXP
Capacidad de unión de Fab: >20 mg de resina IgG Lambda-Fab/mL, dependiendo del tiempo de residencia
Capacidad de unión de IgG: >35 mg de IgG/mL de resina, dependiendo del tiempo de residencia
Condiciones de elución: Ácido cítrico o ácido acético 20 mM, pH 3 –4; 100 mM de Tris, 1,5 M de MgCl2 , pH 6
Dimensiones de la columna: 7 x 25 mm (columna de 1 mL); 16 x 25 mm (columna de 5 mL)
Flujo máximo recomendado: 5 mL/min. (columna de 1 mL); 10 mL/min (columna de 5 mL)
Presión máxima de funcionamiento: 2 bar
Tampón de formulación: etanol al 20 % (v/v)
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Matriz Matriz de afinidad LambdaXP
Contenido y almacenamiento Conservar entre 2 °C y 8 °C °en un lugar oscuro/protegido de la luz.
Diámetro (métrico) 7 mm
Presión máx. de funcionamiento 0,2 MPa
Tamaño de partículas 65 ±10 μm
Formulario Gránulo de agarosa
Línea de productos CaptureSelect
Cantidad 1 mL
Tipo Columna preempacada
Altura del lecho 25 mm
Capacidad (métrico) Load capacity for 1 mL resin