Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Pre-packed Column
Código de producto. 18446428 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de la unidad
18446428 5 mL 5 ml
18416478 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18446428 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5943462005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00€
    1530.00€ / 5 ml
    Ahorro 60.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
CaptureSelect CH1-XL MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
  • Dimensiones de 1 mL (0,8 x 2 cm) y 5 mL (0,8 x 10 cm)
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
  • Repleto de matriz de afinidad CaptureSelect CH1-XL, que ofrece una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
Las columnas de 1 ml se pueden utilizar para evaluaciones rápidas de la viabilidad de la aplicación y la purificación a escala de laboratorio en una columna preempaquetada cómoda y fácil de usar. La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
La matriz de afinidad CaptureSelect CH1-XL reconoce el dominio CH1 de los anticuerpos IgG humanos, lo que permite la purificación de todos los fragmentos Fab, independientemente del tipo de cadena ligera (kappa o lambda) y sin unión de la cadena ligera sobreexpresada y los dímeros de cadena ligera. Además, se puede utilizar para la purificación de IgG humanas de las cuatro subclases (1, 2, 3 y 4).
Las características de esta matriz de afinidad incluyen:
  • Enfoque de plataforma para la purificación de fragmentos Fab humanos de alta calidad y ensamblados correctamente
  • Sin copurificación de cadenas ligeras libres sobreexpresadas debido a la selectividad por el dominio CH1
  • Elución posible a pH 4,0– 4,5 con tampón acetato 50 mM
  • Limpieza cáustica con hasta 50 mM de NaOH
  • Excelente capacidad de ampliación
  • Sin unión cruzada a la IgG bovina, por lo que la presencia de suero bovino fetal no es un problema
Libre de componentes derivados de animales
Los productos CaptureSelect contienen ligandos de afinidad basados en fragmentos de anticuerpos recombinantes de un solo dominio (VHH) creados mediante una tecnología patentada. El ligando de afinidad VHH es un fragmento de 12 a 15 kDa que comprende las tres regiones determinantes de la complementariedad (CDR) que forman el dominio de unión al antígeno, producido de manera eficiente en la levadura Saccharomyces cerevisiae mediante un proceso de producción libre de cualquier componente animal (Animal Origin-Free ).
Características principales:
  • Matriz: basado en agarosa, activado con epóxido
  • Tamaño medio de las partículas: 65± 10μ m
  • Ligando: Ligando de afinidad CaptureSelect CH1-XL
  • Método de acoplamiento de ligando: acoplamiento de epóxido cis
  • Capacidad de fijación: Fragmento Fab humano de >15 mg/ml según la velocidad de flujo, la altura de la columna y el tiempo de contacto. Tenga en cuenta que los fragmentos Fab humanizados pueden tener capacidades más bajas.
  • Condiciones de elución: tampón de glicina 100 mM, pH 3,0; Tampón acetato 50 mM, pH 4,0 - 4,5
  • Dimensiones de la columna: 1 mL (0,8 x 2 cm) y 5 mL (0,8 x 10 cm)
  • Características del flujo: 75– 150 cm/h (hasta 2 bar)
  • Tampón de formulación: Etanol al 20 % (v/v)
Especificaciones
Caudal Entre 75 y 150 cm/h (hasta 2 bar)
Tamaño de poro Not Applicable
Fase estacionaria Ligando de afinidad CaptureSelect CH1-XL
Capacidad de columna 5 mL
Longitud (métrico) 10 cm
Cantidad 1 Column
Tamaño de partículas 65 ± 10 μm
Para utilizar con (equipo) Chromatography Systems
Tipo Affinity Column
Diámetro interior (métrico) 0.8 cm
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C. Protect from light. Do not freeze.
Capacidad de unión >Fragmento Fab humano de 15 mg/ml
Línea de productos CaptureSelect
Tipo de ligando Ligando de afinidad de CH1-XL
Matriz A base de agarosa, activado con epóxido
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formato de columna Cartucho de cromatografía
Volumen del lecho 5 mL