Learn More
Captopril, TRC
Código de producto. 30138124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138124 100 g 100 g
17949619 10 g 10 g
18063710 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175750100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62571-86-2
Fórmula molecular C9 H15 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 217.29
Sinónimo L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, (S)-, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-Captopril, Acediur, Aceplus, Acepress, Acepril, Aceten, Aceten 25, Alopresin, Angiopril, Capoten, Capotril, CaptoHexal, Captolane, Captomax, Capton, Captopril, Captopril GP, Captopril Generis, Captopril Mepha, Captopril ratiopharm, Captoril, Captotec, Cesplon, Dilabar, Facopril, Farcopril, Garranil, Hipertil, Hypopress, L-Captopril, Lopirin, Lopril, Lotensine, Novocaptopril, S-Captopril, SA 333, SQ 14225, Tensiomin, Tensobon, Tensoprel, Zapto
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulpanilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captopril
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0773