Learn More
Éster metílico de captopril, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de captopril
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Captopril Methyl Ester |
| CAS | 176036-41-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Captopril Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H17 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Captopril Methyl Ester, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline methyl ester, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, methyl ester, (S)-, Captopril methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO3S/c1-7(6-15)9(12)11-5-3-4-8(11)10(13)14-2/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulfanilpropanoil]pirrolidin-2-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |