Learn More
Captopril, LoGiCal
Código de producto. 30458127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458127 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458127 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0067.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captopril
CAS 62571-86-2
Nombres de analitos o componentes Captopril
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H15 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (S)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (-)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-Captopril, 1-((2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, Acediur, Aceplus, Acepress, Acepril, Alopresin, Angiopril, Capoten, Captolane, Captopril, Captoril, Cesplon, Dilabar, Farcopril, Garranil, Hipertil, Hypopress, L-Captopril, Lopirin, Lopril, Novocaptopril, S-Captopril, SA 333, SQ 14225, Tensiomin, Tensobon, Tensoprel, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, (S)-, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, Aceten, Aceten 25, Capotril, CaptoHexal, Captomax, Capton, Captopril GP, Captopril Generis, Captopril Mepha, Captopril ratiopharm, Captotec, Facopril, Lotensine, Zapto
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulpanilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 217.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0773 g/mol