Learn More
Éster isopropílico de captopril, Mikromol™
Código de producto. 30049161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049161 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049161 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0067.20
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de captopril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captopril Isopropyl Ester
CAS 176036-42-3
Nombres de analitos o componentes Captopril Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H21 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Captopril Isopropyl Ester, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, 1-methylethyl ester, (S)- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO3S/c1-8(2)16-12(15)10-5-4-6-13(10)11(14)9(3)7-17/h8-10,17H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulfanilpropanoil]pirrolidin-2-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 259.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1242 g/mol