Learn More
Éster etílico de captopril, Mikromol™
Product Code. 30049151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30049151 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049151 Supplier Mikromol Supplier No. MM0067.03
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de captopril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Captopril Ethyl Ester
CAS 86938-12-7
Nombres de analitos o componentes Captopril Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H19 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[(2S)-3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-Proline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO3S/c1-3-15-11(14)9-5-4-6-12(9)10(13)8(2)7-16/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulfanilpropanoil]pirrolidin-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 245.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1086 g/mol