Learn More
Captopril EP Impureza J (como hidrato), Mikromol™
Código de producto. 30462127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462127 4 x 25 mg -
30052741 100 mg 100 miligramos
30051016 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462127 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0067.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Captopril EP Impureza J (como hidrato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylcaptopril Hydrate
CAS 801293-45-8
Nombres de analitos o componentes Acetylcaptopril Hydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N O4 S . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrate (Acetylcaptopril Hydrate), (2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrate, Captopril Imp. J (EP) as Hydrate, Acetylcaptopril Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO4S.H2O/c1-7(6-17-8(2)13)10(14)12-5-3-4-9(12)11(15)16;/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16);1H2/t7-,9+;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2S)-3-acetilsulfanil-2-metilpropanoil]pirrolidin-2-carboxílico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 319.36
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.356 g/mol