Learn More
Captopril EP Impureza J (como hidrato), Mikromol™
Descripción
Captopril EP Impureza J (como hidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylcaptopril Hydrate |
| CAS | 801293-45-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetylcaptopril Hydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O4 S . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrate (Acetylcaptopril Hydrate), (2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrate, Captopril Imp. J (EP) as Hydrate, Acetylcaptopril Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO4S.H2O/c1-7(6-17-8(2)13)10(14)12-5-3-4-9(12)11(15)16;/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16);1H2/t7-,9+;/m1./s1 |
| SMILES | O.C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-[(2S)-3-acetilsulfanil-2-metilpropanoil]pirrolidin-2-carboxílico; hidrato |
| Mostrar más |