Learn More
Captopril EP Impureza E, Mikromol™
Código de producto. 30052567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052567 25 mg 25 miligramos
30049775 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052567 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0067.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Captopril EP Impureza E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 23500-15-4
Nombres de analitos o componentes (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Captopril Imp. E (EP), Captopril Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-(2-metilpropanoil)pirrolidin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.1052 g/mol