Learn More
Disulfuro de captoprilo, TRC
Código de producto. 18001120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18001120 5 mg 5 miligramos
18021920 25 mg 25 miligramos
18090010 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18001120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1757605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64806-05-9
Fórmula molecular C18 H28 N2 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 432.55
Sinónimo 1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid, Captopril Imp. A (EP), Captopril Disulfide
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-3-[[(2S)-3-[(2S)-2-carboxipirrolidina-1-il]-2-metil-3-oxopropil]disulfanil]-2-metilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico ácido
SMILES C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captopril Disulfide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1389
Porcentaje de pureza >95%