Learn More
Captopril-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Captopril 2,5,5-d3 |
| CAS | 1356383-38-4 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H12 N O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2S)-1-(3-Marcapto-2-methyl-1-oxopionyl]-L-proline-2,5,5-d3, SQ-14225-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1/i4D2,7D |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC[C@]([2H])(N1C(=O)[C@H](C)CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,5,5-trideuterio-1-[(2S)-2-metil-3-sulfanil-propanoil]pirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0961 |