Learn More
Clorhidrato de captodiame, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de captodiame
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Captodiame Hydrochloride |
| CAS | 904-04-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Captodiame Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H29 N S2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethanamine, 2-[[[4-(butylthio)phenyl]phenylmethyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[[[4-(butylthio)phenyl]phenylmethyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Captodiame hydrochloride, Captodiamine hydrochloride, Covatine, Covatix, Suvren, Ethylamine, 2-[[p-(butylthio)-alpha-phenylbenzyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29NS2.ClH/c1-4-5-16-23-20-13-11-19(12-14-20)21(24-17-15-22(2)3)18-9-7-6-8-10-18;/h6-14,21H,4-5,15-17H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCSc1ccc(cc1)C(SCCN(C)C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-butilsulfanilfenil)-fenilmetil]sulfanil-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |