Learn More
Clorhidrato de captodiame, LoGiCal
Código de producto. 30463149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463149 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463149 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1853.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captodiame Hydrochloride
CAS 904-04-1
Nombres de analitos o componentes Captodiame Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H29 N S2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanamine, 2-[[[4-(butylthio)phenyl]phenylmethyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[[[4-(butylthio)phenyl]phenylmethyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Captodiame hydrochloride, Captodiamine hydrochloride, Covatine, Covatix, Suvren, Ethylamine, 2-[[p-(butylthio)-alpha-phenylbenzyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29NS2.ClH/c1-4-5-16-23-20-13-11-19(12-14-20)21(24-17-15-22(2)3)18-9-7-6-8-10-18;/h6-14,21H,4-5,15-17H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCSc1ccc(cc1)C(SCCN(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-[(4-butilsulfanilfenil)-fenilmetil]sulfanil-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 396.05
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.1508 g/mol