Learn More
Capitán, TRC
Código de producto. 30342989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30342989 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30342989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175725100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captan
CAS 133-06-2
Fórmula molecular C9 H8 Cl3 N O2 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(trichloromethyl)thio]- (8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-[(trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Aacaptan, Amercide, Bangtan, Bangton, Buvisild K, Captab, Captadin, Captaf, Captaf 85W, Captan, Captan 4L, Captan 50W, Captan 50WP, Captan 80WDG, Captex, Crystal 50, Crystal 50 WDG, Deltan, Esso fungicide 406, Flit 406, Fungus Ban Type II, Glyodex 37-22, Hexacap, Kaptan, Kaptan 50WP, Kaptazor, Kejundan, Malipur, Merpan, Micro-Chek 12, N-Trichloromethylmercapto-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-Trichloromethylthio-3a,4,7,7a-tetrahydrophthalimide, N-Trichloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-δ4-tetrahydrophthalimide, N-[(Trichloromethyl)thio]tetrahydrophthalimide, NSC 36726, Neracid, Orthocide, Orthocide 406, Orthocide 50, Orthocide 7.5, Orthocide 75, Orthocide 75W, Orthocide 83, Orthocide 83RP, Orthocide S 50, Osocide, Radocaptan, Rallis captaf, SR 406, Stauffer captan, Trimegol, Ugecap, Ugecap 83, Vancide 89, Vancide 89RE, Vangard K, Venturin, Zenecal
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
Nombre IUPAC 2-(triclorometilsulfanilo)-3a,4,7,7a-tetrahidroisoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 300.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.9341