Learn More
Captán-d6, TRC
Código de producto. 30346256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30346256 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30346256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1757271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captan-4,4,5,6,7,7-D6
CAS 1330190-00-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H6 H2 Cl3 N O2 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Captan-4,4,5,6,7,7-D6, Captan D6
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4,4,5,6,7,7-hexadeuterio-2-(triclorometilsulfanil)-3a,7a-dihidroisoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 306.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.9718
Porcentaje de pureza >95