Learn More
Erlab™ Superficie de trabajo Captair Smart Trespa™
Descripción
- Fabricado con resina fenólica con brazo ergonómico para una posición de trabajo cómoda
- Alta resistencia química y mecánica
- Ideal para operaciones de pesaje de precisión
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Campana extractora Smart 391 |
| Incluye | Bandeja para derrames |
| Fondo (métrico) | 510 mm |
| Anchura (métrico) | 900 mm |
| Tipo de producto | Superficie de trabajo |
| Material | Resina fenólica |