Learn More
Erlab™ Superficie de trabajo Captair Smart Glass con bandeja de retención
Código de producto. 15535154
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campana extractora Smart 321
Campana extractora Smart 391
Campana extractora Smart 392
Campana extractora Smart 481
Campana extractora Smart 483
Campana extractora Smart 633
Campana extractora Smart 714
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15535154 Campana extractora Smart 321 cada uno
15565154 Campana extractora Smart 391 cada uno
15595154 Campana extractora Smart 481 cada uno
15512904 Campana extractora Smart 392 cada uno
15525164 Campana extractora Smart 483 cada uno
15555164 Campana extractora Smart 633 cada uno
15575164 Campana extractora Smart 714 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15535154 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor I0160020001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie de trabajo Erlab™ Captair Smart con bandeja de retención está diseñada para utilizarse con la gama de campanas extractoras de filtración sin conductos Captair Smart.
  • Encimera de vidrio esmaltado templado
  • Incluye campanas extractoras de filtración de la bandeja de retención
  • Bastidor articulado
  • Reposabrazos ergonómico para una posición de trabajo cómoda
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campana extractora Smart 321
Incluye Bandeja de retención
Fondo (métrico) 470 mm
Descripción Bastidor articulado
Anchura (métrico) 700 mm
Tipo de producto Superficie de trabajo
Material Vidrio templado