Learn More
Erlab™ Superficie de trabajo Captair Smart Glass con bandeja de retención
Descripción
- Encimera de vidrio esmaltado templado
- Incluye campanas extractoras de filtración de la bandeja de retención
- Bastidor articulado
- Reposabrazos ergonómico para una posición de trabajo cómoda
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Campana extractora Smart 392 |
| Incluye | Bandeja de retención |
| Fondo (métrico) | 585 mm |
| Descripción | Bastidor articulado |
| Anchura (métrico) | 904 mm |
| Tipo de producto | Superficie de trabajo |
| Material | Vidrio templado |