Learn More
Erlab™ Captair™ Flow 483 Series Laminar Flow Hood
Código de producto. 11994059
Change view
Click to view available options
Caudal:
405 cfm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal unitSize
11994059 405 cfm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11994059 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor F03H/HP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Providing an ultra-clean and dust-free work area for applications such as non-pathogenic cell cultures, In-vitro cultures, microbiology, homeopathic preparations, electronics and optics.
  • HEPA H14 filters to provide an ISO Class 5 work environment
  • Guarantees 99.995% filtration efficiency for particles larger than 0.1µm
  • Stainless steel worktop with a built-in spill tray
  • Immediately operational; place where you need it in the lab
  • Bright internal lighting
  • Slanted sash
  • Large opening for easy access
  • Side panel utility ports
  • Low energy consumption
  • Optional accessories include stainless steel or resin work surface, rolling cart with locking wheels, and stationary work bench
Especificaciones
Tipo de producto Laminar Flow Hood
Tipo de iluminación Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Línea de productos Captair Flow
Amperaje 0.72A
Certificaciones/conformidad ISO 9/EN 14-644
Fondo (imperial) 31.49 in.
Fondo (métrico) 800 mm
Caudal 405 cfm
Para utilizar con (aplicación) Non pathogenic cell cultures, in-vitro cultures, microbiology (non pathogenic), homeopathic preparations in pharmacies, electronics, optics, etc.
Altura (imperial) interior 40.94 in.
Altura (métrico) 1315 to 1395 mm
Altura (métrico) interior 1040 mm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Flow monitor, internal lighting, energy ports
Modelo 483
Tensión 90/264 V
Vataje 191W
Anchura (imperial) 50.19 in.
Anchura (métrico) 1275 mm