Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 714 Series Fume Hood
Código de producto. 12838703 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
540 cfm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
12838703 540 cfm cada uno
1 options
Código de producto. 12838703 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor A29F/AS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Fume Hood
Tipo de iluminación Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Línea de productos Captair Flex
Amperaje 6.4 A
Certificaciones/conformidad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822: 1998
Fondo (imperial) 31.5 in.
Fondo (métrico) 800.1 mm
Caudal 540 cfm
Para utilizar con (aplicación) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Altura (imperial) interior 41 in.
Altura (métrico) 1314.45 to 1520.69 mm
Altura (métrico) interior 1041.4 mm
Incluye Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modelo XLS714
Tensión 90/264 V
Vataje 261 W
Anchura (imperial) 71 in.
Anchura (métrico) 1803.4 mm
Frecuencia 50/60 Hz