Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Código de producto. 12848653 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
405 cfm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
12848653 405 cfm cada uno
1 options
Código de producto. 12848653 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor A24F/BE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Fume Hood
Tipo de iluminación Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Línea de productos Captair Flex
Amperaje 4.8 A
Certificaciones/conformidad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822: 1998
Fondo (imperial) 31.5 in.
Fondo (métrico) 800.1 mm
Caudal 405 cfm
Para utilizar con (aplicación) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Altura (imperial) interior 41 in.
Altura (métrico) 1314.45 to 1520.69 mm
Altura (métrico) interior 1041.4 mm
Incluye Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modelo XLS483
Tensión 90/264 V
Vataje 191 W
Anchura (imperial) 50.25 in.
Anchura (métrico) 1276.35 mm
Frecuencia 50/60 Hz