Learn More
Kartell™ Cápsulas con paredes rectas
Código de producto. 10488642
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10488642 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10488642 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0062700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    38.56€ / paquete de 1
    Ahorro 1.44€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Fabricado en PTFE para una mayor durabilidad. La cápsula de Kartell™ con paredes rectas ofrece una excelente resistencia química, mecánica y térmica.
  • Excelente resistencia química, mecánica y térmica
  • Pueden soportar temperaturas continuas de hasta 250°C
  • Soporta temperaturas durante intervalos cortos de tiempo de hasta 300°C
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Descripción Con paredes rectas
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Cápsula
Altura (métrico) 28 mm
Diámetro (métrico) 80 mm