Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de sodio CAPSO, 98 %
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | CAPSO sodium salt |
| Cantidad | 100 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.3 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Safety and Handling
Product Identifier
- CAPSO, sodium salt
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid monosodium salt