Learn More
CAPSO, 99 %
Código de producto. 11985421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985421 100 g Frasco de vidrio 100 g
11975421 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11965421 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327741000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237,3 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73463-39-5
Fórmula molecular C9H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 237.3
Clave InChI INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropano-1-sulfónico
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAPSO
Absorbancia (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm
Punto de fusión 263.0°C to 271.0°C
Color Blanco
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (0.1M in water) Clear colorless solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación