Learn More
Capsazepina, TRC
Código de producto. 30336992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336992 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30336992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17571010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Fórmula molecular C19 H21 Cl N2 O2 S
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
SMILES Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC N-[2-(4-clorofenil)etil]-7,8-dihidroxi-1,3,4,5-tetrahidro-2-benzazepina-2-carbotioamida
Peso molecular (g/mol) 376.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1012