Learn More
Tocris Bioscience™ Capsazepine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18025122 10 mg 10 miligramos
30001093 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025122 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0464/10
Vanilloid receptor antagonist; also activator of ENaCδ
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138977-28-3
Fórmula molecular C19H21ClN2O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capsazepine
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.9
Pureza >99%
Peso molecular 376.899