Learn More
Capsazepine, MedChemExpress
Código de producto. 16472787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472787 50 mg 50 miligramos
16466856 100 mg 100 miligramos
16456708 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15640
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClN2O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.32 mM)
SMILES S=C(N1CCCC2=CC(O)=C(O)C=C2C1)NCCC3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 376.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.9
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death