missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Capsaicin, Natural |
| CAS | 404-86-4 |
| Fórmula molecular | C18H27NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | capsaicin, zostrix, capsaicine, e-capsaicin, qutenza, styptysat, axsain, isodecenoic acid vanillylamide, trans-8-methyl-n-vanillyl-6-nonenamide |
| Clave InChI | YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N |
| SMILES | CC(C)C=CCCCCC(=O)NCC1=CC(=C(C=C1)O)OC |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnon-6-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 305.418 |
| PubChem CID | 1548943 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Capsaicin, Natural
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Capsaicin
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?