Learn More
Capsaicin, MedChemExpress
Código de producto. 16434986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16434986 100 mg 100 miligramos
16400337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16434986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10448
MedChemExpress Capsaicin ((E)-Capsaicin), an active component of chili peppers, is a TRPV1 agonist. Capsaicin has pain relief, antioxidant, anti-inflammatory, neuroprotection and anti-cancer effects.
Capsaicin ((E)-Capsaicin), an active component of chili peppers, is a TRPV1 agonist. Capsaicin has pain relief, antioxidant, anti-inflammatory, neuroprotection and anti-cancer effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capsaicin
CAS 404-86-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H27NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (E)-Capsaicin
Información de solubilidad Ethanol : 200 mg/mL (654.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (327.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)/C=C/CCCCC(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 305.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.41
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death