Learn More
Capsaicina (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (EZ)-Capsaicin |
| CAS | 7553-53-9 |
| Fórmula molecular | C18H27NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl- (9CI, ACI), N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide (ACI), E/Z-Capsaicin, (E/Z)-Capsaicin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+ |
| SMILES | COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnon-6-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 305.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1991 |