Learn More
Capsaicina-d3 (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30335203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30335203 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30335203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17568210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capsaicin O-methyl-d3 (E,Z)
CAS 1185237-43-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 D3 H24 N O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-[(4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, (E/Z)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CNC(=O)CCCCC=CC(C)C)ccc1O
Nombre IUPAC N-[[4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)fenil]metil]-8-metil-non-6-enamida
Peso molecular (g/mol) 308.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.2179
Porcentaje de pureza >95