Learn More
Capsaicina 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322510 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322510 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10949000AL10
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capsaicin
CAS 404-86-4
Nombres de analitos o componentes Capsaicin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H27 N O3
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Capsaicin, 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (E)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (E)-, Capsaicin (6CI), (6E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, (E)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamide, ALGRX 4975, Adlea, Ausanil, Axsain, Capsaicine, Capsicin, Capsin P 50, Capzasin-HP, Chilli Orange, Dolenon, E-Capsaicin, Mioton, N-(4-Oxy-3-methoxybenzyl)-8-methyl-6-nonenamide, NGX 4010, NSC 56353, Ovocap, Qutenza, Ratden PE 40, Togarashi Orenji, Zostrix, trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, trans-Capsaicin
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
SMILES C(NC(CCCC/C=C/C(C)C)=O)C1=CC(OC)=C(O)C=C1
Nombre IUPAC (E)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnon-6-enamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 305.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1991 g/mol