Learn More
Globe Scientific Caps for Sample Cups
Description
- For use on Globe Scientific sample cups
- Snap easily and securely into place
- Available with flat top (21-200-100) or pierceable cross cut (21-200-101)
- Polyethylene (PE)
- Natural color
Spécification
Spécification
| Tipo de tapón | Parte superior plana |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Tapón a presión |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (equipo) | Globe Scientific Copas para muestras |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?