Learn More
Globe Scientific Límites para la automatización
Código de producto. 31922936 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Beckman DXA5000
Roche E801
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 5000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31922936 Beckman DXA5000 paquete de 10000
31922052 Roche E801 paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31922936 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5539
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Sustituciones sin costes para los condensadores OEM.
  • Globe Scientific Los CAPs para sistemas automatizados encajan en varias de las plataformas más populares y se integran perfectamente en los procesos de tapping (caps).
  • Estas alternativas rentables a las cápsulas OEM se fabrican con altos estándares para garantizar un procesamiento eficiente de las muestras.
  • Sustituciones sin costes para los condensadores OEM
  • Funcionamiento fluido en plataformas existentes
  • Sellado fiable durante el transporte y agitación a alta velocidad
  • Fabricado en material de polietileno (PE) de alta calidad
  • No estéril
Especificaciones
Tipo Tope del Sistema de Muestreo Automatizado
Para utilizar con (equipo) Beckman DXA5000
Nota: Todos los instrumentos y nombres de los fabricantes mencionados aquí son marcas registradas de sus respectivas empresas y se utilizan únicamente con fines de referencia. Globe Scientific LLC. Renuncia expresamente a cualquier afiliación con ellos