Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %, para bioquímica
Código de producto. 10390544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10390544 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10347830 100 g Frasco de vidrio 100 g
10331034 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10390544 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-40-6
Fórmula molecular C9H19NO3S
Peso molecular (g/mol) 221.32
Número MDL MFCD00003837
Clave InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 70815
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Especificaciones
Absorbancia (0.1 M in H2O) at 0nm
Nombre del producto químico o material CAPS
Condiciones de absorbancia (0.1M in H2O)
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max.
Fórmula lineal C6H11NH(CH2)3SO3H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 1769
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.31
Porcentaje de pureza ≥98.5% (on dry substance)
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • CAPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.